2-Chlor-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-p-anissäure
OR345051-25G
APOSOR345051-25GEA 115 EUR
APOSOR345051-25G
2-Chlor-4-methoxybenzoesäure
2-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085943
CAS-Nummer: 21971-21-1