(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
OR345056-25G
APOSOR345056-25GEA
69.6
EUR
APOSOR345056-25G
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin 98%
(±)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molecular Weight: 200,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025548 CAS-Nummer: 24358-62-1 |