8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Acetyl-4-methylumbelliferone
OR345062-5G
APOSOR345062-5GEA
383
EUR
APOSOR345062-5G
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
Formel:
C₁₂H₁₀O₄ Molecular Weight: 218,21 g/mol Schmelzpunkt: 170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2555-29-5 |