5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-2-hydroxy-6-picoline
OR345086-1G
APOSOR345086-1GEA
71.2
EUR
APOSOR345086-1G
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095217 CAS-Nummer: 374633-33-7 |