5-Brom-3-iod-2-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345114-1G
APOSOR345114-1GEA
72.5
EUR
APOSOR345114-1G
5-Brom-3-iod-2-methoxypyridin 95%
5-Brom-3-iod-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₅BrINO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663522 CAS-Nummer: 578007-66-6 |