3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR345117-5G
APOSOR345117-5GEA 0 EUR
APOSOR345117-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017003
CAS-Nummer: 602-00-6