2-Brom-5-iod-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Brom-5-iod-3-picolin
OR345123-5G
APOSOR345123-5GEA 77 EUR
APOSOR345123-5G
2-Brom-5-iod-3-methylpyridin 98%
2-Bromo-5-iodo-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrIN
Molecular Weight: 297,92 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09037466
CAS-Nummer: 65550-78-9