2-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Benzyloxybenzoic acid
OR345143-25G
APOSOR345143-25GEA
105
EUR
APOSOR345143-25G
2-(Benzyloxy)benzoesäure
2-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051940 CAS-Nummer: 14389-86-7 |