2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Dibromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
OR345147-1G
APOSOR345147-1GEA
37.7
EUR
APOSOR345147-1G
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine 95+%
2-Hydroxy-3,5-dibromo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molecular Weight: 266,918 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254604 CAS-Nummer: 89581-53-3 |