4-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345169-250MG
APOSOR345169-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR345169-250MG
4-Brom-2-chlor-5-methoxypyridin 95+%
4-Bromo-2-chloro-5-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅BrClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972186 CAS-Nummer: 1020253-15-9 |