2,4-Dibrom-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345229-250MG
APOSOR345229-250MGEA
87
EUR
APOSOR345229-250MG
2,4-Dibrom-3-nitropyridin 97%
2,4-Dibromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750299 CAS-Nummer: 121263-10-3 |