2-Cyanisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Cyano-4-pyridinecarboxylic acid
OR345273-5G
APOSOR345273-5GEA 105 EUR
APOSOR345273-5G
2-Cyanisonicotinsäure
2-Cyanoisonicotinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,1200 g/mol
Schmelzpunkt: 236 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411729
CAS-Nummer: 161233-97-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III