5-Benzyloxy-6-azaindole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Benzyloxy)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR345279-250MG
APOSOR345279-250MGEA 183 EUR
APOSOR345279-250MG
5-Benzyloxy-6-azaindole 95+%
5-Benzyloxy-6-azaindole
Formel: C₁₄H₁₂N₂O
Molecular Weight: 224,258 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038914
CAS-Nummer: 17288-54-9