4-Amino-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-5-nitropyridin-4-amine
OR345284-250MG
APOSOR345284-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR345284-250MG
4-Amino-5-methyl-3-nitropyridine 97%
4-Amino-5-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₇N₃O₂ Molecular Weight: 153,139 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11656245 CAS-Nummer: 18227-67-3 |