5-Acetyl-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345295-25G
APOSOR345295-25GEA 237 EUR
APOSOR345295-25G
5-Acetyl-2-methoxypyridin 98%
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664350
CAS-Nummer: 213193-32-9