4-Iodo-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345298-1G
APOSOR345298-1GEA
133
EUR
APOSOR345298-1G
4-Iodo-2-methylpyridine 98%
4-Iodo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆IN Molecular Weight: 219,023 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09702484 CAS-Nummer: 22282-65-1 |