2,4-Dibromo-3-hydroxy-6-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dibromo-6-methylpyridin-3-ol
OR345302-1G
APOSOR345302-1GEA
66.7
EUR
APOSOR345302-1G
2,4-Dibromo-3-hydroxy-6-methylpyridine 95+%
2,4-Dibromo-3-hydroxy-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Br₂NO Molecular Weight: 266,918 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09753265 CAS-Nummer: 23003-29-4 |