4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-3-nitropyridin-4-amine
OR345322-250MG
APOSOR345322-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR345322-250MG
4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₇N₃O₃ Molecular Weight: 169,138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07437848 CAS-Nummer: 33623-16-4 |