2-Brom-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345343-100G
APOSOR345343-100GEA
121
EUR
APOSOR345343-100G
2-Brom-p-toluonitril 98%
2-Brom-p-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00158968 CAS-Nummer: 42872-73-1 |