3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR345363-1G
APOSOR345363-1GEA 48 EUR
APOSOR345363-1G
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114327
CAS-Nummer: 53984-36-4