2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-hydroxy-3-picoline
OR345364-5G
APOSOR345364-5GEA
116
EUR
APOSOR345364-5G
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188.024 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839267 CAS-Nummer: 1003711-43-0 |