2-Amino-3-chloro-4-methylpyridine ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345371-250MG
APOSOR345371-250MGEA
140
EUR
APOSOR345371-250MG
2-Amino-3-chloro-4-methylpyridine ≥97%
2-Amino-3-chloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Molecular Weight: 142,586 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09839234 CAS-Nummer: 56960-76-0 |