5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-3-methylpyridin-2-ol
OR345376-1G
APOSOR345376-1GEA 74.1 EUR
APOSOR345376-1G
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126916
CAS-Nummer: 58498-61-6