2-Cyan-4-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-methylbenzonitril, 2-Amino-5-methylbenzoesäurenitril
OR345378-5G
APOSOR345378-5GEA
104
EUR
APOSOR345378-5G
2-Cyan-4-methylanilin 98%
2-Cyan-4-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00267506 CAS-Nummer: 5925-93-9 |