3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-iodopyridin-2-ol
OR345385-1G
APOSOR345385-1GEA
52.2
EUR
APOSOR345385-1G
3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-iodopyridine
Formel:
C₅H₃BrINO Molecular Weight: 299,892 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044276 CAS-Nummer: 637348-81-3 |