5-Brom-4-chlor-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-bromo-4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
OR345386-25G
APOSOR345386-25GEA 101 EUR
APOSOR345386-25G
5-Brom-4-chlor-2-(methylsulfanyl)pyrimidin
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄BrClN₂S
Molecular Weight: 239,5200 g/mol
Schmelzpunkt: 45…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023232
CAS-Nummer: 63810-78-6
UN: 3263
ADR: 8,III