5-Methyl-2-nitrobenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345387-5G
APOSOR345387-5GEA
72.5
EUR
APOSOR345387-5G
5-Methyl-2-nitrobenzonitrile 95+%
5-Methyl-2-nitrobenzonitrile
Formel:
C8H6N2O2 Molecular Weight: 162,1500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00267507 CAS-Nummer: 64113-86-6 |