2-Amino-5-bromo-6-methyl-3-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-6-methyl-3-nitropyridin-2-amine
OR345393-5G
APOSOR345393-5GEA
120
EUR
APOSOR345393-5G
2-Amino-5-bromo-6-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-6-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₆BrN₃O₂ Molecular Weight: 232,035 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00091828 CAS-Nummer: 68957-50-6 |