2-Amino-5-ethoxy-6-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Ethoxy-6-methylpyridin-2-amine
OR345403-250MG
APOSOR345403-250MGEA
104
EUR
APOSOR345403-250MG
2-Amino-5-ethoxy-6-methylpyridine 95+%
2-Amino-5-ethoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molecular Weight: 152.194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000613 CAS-Nummer: 73101-79-8 |