2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine
OR345409-1G
APOSOR345409-1GEA
114
EUR
APOSOR345409-1G
2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin 95+%
2-Chlor-3-methoxy-6-nitropyridin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 233,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06662266 CAS-Nummer: 76066-07-4 |