3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345417-250MG
APOSOR345417-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR345417-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine 97%
3-Bromo-5-chloro-2-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrClIN Molecular Weight: 318,338 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847354 CAS-Nummer: 823221-97-2 |