(2-Ethyl-4-methoxy)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethyl-4-methoxyphenylboronic acid, (2-Ethyl-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR345427-250MG
APOSOR345427-250MGEA 406 EUR
APOSOR345427-250MG
(2-Ethyl-4-methoxy)phenylboronic acid
(2-Ethyl-4-methoxy)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molecular Weight: 180.009 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22414595
CAS-Nummer: 852946-98-6