2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR345428-250MG
APOSOR345428-250MGEA
121
EUR
APOSOR345428-250MG
2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid 97%
2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Molecular Weight: 232,031 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11101033 CAS-Nummer: 853029-93-3 |