3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345432-5G
APOSOR345432-5GEA
63.8
EUR
APOSOR345432-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C6H5ClN2O2 Molecular Weight: 172.5691 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264291 CAS-Nummer: 866807-27-4 |