6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Iodo-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR345454-1G
APOSOR345454-1GEA
58
EUR
APOSOR345454-1G
6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine 98%
6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₆INO Molecular Weight: 235,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037468 CAS-Nummer: 927870-76-6 |