5-Nitropyridin-3-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-5-nitropyridine
OR345456-1G
APOSOR345456-1GEA
114
EUR
APOSOR345456-1G
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formel:
C5H5N3O2 Molecular Weight: 139.1121 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114212 CAS-Nummer: 934-59-8 |