5-Bromo-3-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-3-chloro-7-azaindole
OR345464-5G
APOSOR345464-5GEA 101 EUR
APOSOR345464-5G
5-Bromo-3-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,4771 g/mol
Schmelzpunkt: 216…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09817420
CAS-Nummer: 951626-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III