2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345475-1G
APOSOR345475-1GEA
77
EUR
APOSOR345475-1G
2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine 95+%
2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207,0100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014968 CAS-Nummer: 58596-88-6 |