2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345483-1G
OR345483-250MG
OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA
159
EUR
APOSOR345483-1G
APOSOR345483-250MG
APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142726 CAS-Nummer: 916737-77-4 |