5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345490-250MG
APOSOR345490-250MGEA 66.7 EUR
APOSOR345490-250MG
5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine
Formel: C₇H₉BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375021
CAS-Nummer: 886373-00-8