2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR345495-5G
APOSOR345495-5GEA
58
EUR
APOSOR345495-5G
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 233.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774106 CAS-Nummer: 344296-05-5 |