2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-5-methyl-3-pyridinol, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-ol
OR345498-5G
APOSOR345498-5GEA
212
EUR
APOSOR345498-5G
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143.57 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519295 CAS-Nummer: 54232-03-0 |