2-Chloro-5-methoxy-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345499-100MG
APOSOR345499-100MGEA
148
EUR
APOSOR345499-100MG
2-Chloro-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Chloro-5-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835251 CAS-Nummer: 1003711-55-4 |