3-Amino-5-bromo-2-iodopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-2-iodopyridin-3-amine
OR345518-250MG
APOSOR345518-250MGEA
109
EUR
APOSOR345518-250MG
3-Amino-5-bromo-2-iodopyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-iodopyridine
Formel:
C₅H₄BrIN₂ Molecular Weight: 298,907 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014978 CAS-Nummer: 1180678-40-3 |