4-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345550-250MG
APOSOR345550-250MGEA
235
EUR
APOSOR345550-250MG
4-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188,569 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014990 CAS-Nummer: 934180-48-0 |