1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345604-25G
APOSOR345604-25GEA
149
EUR
APOSOR345604-25G
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid 97%
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701415 CAS-Nummer: 33972-97-3 |