3-Chloro-5-nitropyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-5-nitropicolinic acid
OR345612-250MG
APOSOR345612-250MGEA 154 EUR
APOSOR345612-250MG
3-Chloro-5-nitropyridine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloro-5-nitropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
Molecular Weight: 202,552 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584667
CAS-Nummer: 141238-23-5