2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G
OR345618-100G
APOSOR345618-25GEA
81.2
EUR
APOSOR345618-25G
APOSOR345618-100G
2-Methyl-2-propanyl-(6-aminohexyl)carbamat 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formel:
C₁₁H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671489 CAS-Nummer: 51857-17-1 |