4-[(Cyclopropylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Cyclopropyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea, 4-(3-Cyclopropylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR3457-1G
APOSOR3457-1GEA
232
EUR
APOSOR3457-1G
4-[(Cyclopropylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
4-[(Cyclopropylcarbamoyl)amino]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₃BN₂O₃ Schmelzpunkt: 227…229 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689493 CAS-Nummer: 874297-79-7 |