(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR345712-1G
APOSOR345712-1GEA
172
EUR
APOSOR345712-1G
(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
Formel:
C₅H₇N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991890 CAS-Nummer: 120747-85-5 |